Learn More
C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine, TRC
Code produit 30365442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365442 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3836405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
CAS 100644-65-3
Formule moléculaire C5H4ClN5
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES C1=NNC2=C1C(=NC(=N2)N)Cl
Nom IUPAC 4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimid-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 169.57
Poids de la formule 169.02