Learn More
C4 Dihydrocéramide, TRC
Code produit 30358857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358857 5 mg 5mg
30349573 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30358857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2625605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202467-76-3
Formule moléculaire C22 H45 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 371.6
Synonyme Butanamide, N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, Butanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, [R-(R*,S*)]-, N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]butanamide, C4 Dihydroceramide
Nom IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]butanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau C4 Dihydroceramide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H45NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h20-21,24-25H,3-19H2,1-2H3,(H,23,26)/t20-,21+/m0/s1
Poids de la formule 371.3399