Learn More
Uvex™ Manchette résistant aux coupures C500
Code produit 15327042 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15327042 M 1 pièce
15317042 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15327042 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 6049107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.20€
    17.31€ / 1 pièces
    Économisez 1.89€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La technologie Bamboo-TwinFlex™ garantit un haut niveau de protection contre les coupures et la résistance à l’abrasion.La fibre de bambou douce et soyeuse augmente le confort et l’absorption de l’humidité.
  • La technologie Bamboo-TwinFlex™ garantit la protection contre les coupures et la résistance à l’abrasion
  • La fibre de bambou est douce et soyeuse pour un confort accru
  • La manchette en maille offre un ajustement sûr
  • Sans silicone selon les tests d’impression
  • Idéale pour les applications dans les secteurs de l’automobile, de la construction, des boissons, du verre et du métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions M
Type de produit Manchon résistant aux coupures
Matériau Viscose en bambou, HPPE, polyamide
Couleur Vert
Stérilité Non stérile
Modèle Manchon standard
Jetable Réutilisable
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Ruban adhésif
Type de manchette Tricoté