Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Code produit 15960453 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 106 cellules
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15960453 4 x 106 cellules 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15960453 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A34962
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les fibroblastes embryonnaires de souris (MEF) C57BL/6 Gibco traités à la mitomycine C (MitC) sont des cellules nourricières qui favorisent la culture de cellules souches embryonnaires (ESC) saines et de cellules souches pluripotentes induites (CSPi), en particulier les ESC / iPSC de souris.
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. GSC-6002M, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris C57BL/6 consanguines, arrêtées mitotiquement par traitement MitC, et testées afin de garantir les performances et minimiser le risque de contamination. En ce qui concerne nos cellules nourricières les plus couramment utilisées pour la culture de cellules souches pluripotentes, voir fibroblastes embryonnaires de souris CF1, fibroblastes embryonnaires irradiés ou fibroblastes embryonnaires de souris CF1, traités à la MitC. Vous pouvez également choisir parmi notre sélection de MEF résistants aux médicaments pour convenir à votre application.
• Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
• Culture des ESC et des IPSC en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
• Bénéficiez d’un support optimal pour les ESC et les IPSC de souris
. Gagnez du temps avec les MEF prêts à l’emploi
Les MEF C57BL/6 traités au MitC vous aident à gagner du temps et à gérer les problèmes d’une installation animale, à effectuer des dissections fastidieuses et chronophages, et à développer et tester des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces cellules nourricières prêtes à l’emploi et pré-inactivées.
Culture avec des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF C57BL/6 traités à la MitC fait l’objet de tests pour détecter des bactéries, le mycoplasme et les pathogènes de souris pour minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour sa viabilité post-décongélation (généralement supérieure à 95 %) et sa capacité à prendre en charge les ESC humains et de souris afin d’assurer des performances solides et constantes. Cultivez vos ESC et vos iPSC en toute confiance, sachant que vous pouvez compter sur ces cellules nourricières de haute qualité.
Offrez un support optimal aux ESC et aux iPSC de souris
Tandis que les MEF C57BL/6 peuvent également prendre en charge les ESC et les iPSC humains, ces cellules nourricières fonctionnent particulièrement bien pour la culture des ESC et des iPSC de souris, donnant de meilleurs résultats par rapport aux MEF souches CF1 et ICR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés
Stocker dans de l’azote liquide.
Age Embryonique
Type de cellule Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Nbre de cellules 4 x 106
Quantité 4 x 106 cellules
Conditions d’expédition Expédié sur de la glace sèche