Learn More
C6 Ceramide, TRC
Code produit 30363108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363108 25 mg 25mg
30355143 50 mg -
30363007 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC26260025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124753-97-5
Formule moléculaire C24 H47 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 397.63
Synonyme N-Hexanoyl-D-erythro-Sphingosine
Nom IUPAC N-[(E,2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadèque-4-en-2-yl]hexanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau C6 Ceramide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m1/s1
Poids de la formule 397.3556