Learn More
C8 Ceramide, TRC
Code produit 30350644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30350644 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2627005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau C8 Ceramide
CAS 74713-59-0
Formule moléculaire C26 H51 N O3
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC
Nom IUPAC N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadèche-4-en-2-yl]octanamide
Poids moléculaire (g/mol) 425.69
Poids de la formule 425.3869