Learn More
CA-074, MedChemExpress
Code produit 16483828
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483828 10 mg
16446557 5 mg
16440999 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16483828 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103350
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CA-074
CAS 134448-10-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H29N3O6
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (326.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)[C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H]2[C@@H](C(NCCC)=O)O2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 383.44
Poids de la formule 383.44
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease