Learn More
R&D Systems™ CA 074
Code produit 30001635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001635 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001635 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4863/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.43€
    225.75€ / 1mg
    Économisez 24.68€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective cathepsin B inhibitor
Inhibitor of cathepsin B (Ki = 2-5 nM). Displays selectivity over cathepsins H and L (Ki = 40-200 μM). Shown to reduce bone metastasis in a 4T1.2 breast cancer model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau CA 074
CAS 134448-10-5
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C18H29N3O6
Poids de la formule 383.44
Pureté >98%
Poids moléculaire 383.45