Learn More
Invitrogen™ Human CA19-9 ELISA Kit
Code produit 17874180
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17874180 10 x 96 tests 10 pièces
15434923 96 dosages 1 kit
17165369 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17874180 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHCA199X10
ELISA
The Human CA19-9 ELISA quantitates Hu CA19-9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CA19-9. Principle of the method The Human CA19-9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La glycoprotéine de mucine est une structure sialyl-Lewisa synthétisée à partir de chaînes précurseurs du groupe sanguin type 1 et présente chez les personnes exprimant les antigènes du groupe sanguin Lewisa et/ou Lewisb. Dans les tissus normaux, l’antigène sialyl-Lewisa est présent dans l’épithélium canalaire du sein, du rein, des glandes salivaires et des glandes sudoripares. Son expression est fortement augmentée dans le sérum ainsi que dans la majorité des cellules tumorales des carcinomes gastro-intestinaux (GI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 0,274 à 200 U/ml
Sensibilité du dosage 0,3 U/ml
Plage d’étalonnage 0,3 U/ml à 200 U/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 10 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage < 12%
Coefficient de variation intra-dosage < 10%
Contenus des kits Chromogène, Tampon de lavage, SAV-HRP, Étalon, Couvercles de plaques adhésives, Solution d’arrêt, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Plaque à 96 puits pré-enduite
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autre domaine de recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min