Learn More
CAB-O-SIL™ M-5, grade de scintillation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
150g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085520 150 g Flacon en plastique 150g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10085520 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403731500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10€
    34.65€ / 150g
    Économisez 5.45€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne, Pour la spectroscopie par fluorescence/luminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau CAB-O-SIL™ M-5
CAS 7631-86-9
Forme physique Poudre cristalline
Densité 60 g/l tamped density max.
Couleur Blanc
Quantité 150 g
Formule moléculaire O2Si
Formule linéaire SiO2
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Merck Index 15, 8632
Conditionnement Flacon en plastique
Synonyme Silicon dioxide
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Poids de la formule 60.08