Learn More
MedChemExpress Cabazitaxel
Code produit 16476538
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16476538 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY15459
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Cabazitaxel is a semi-synthetic derivative of the natural taxoid 10-deacetylbaccatin III with potential antineoplastic activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 835.93 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 183133-96-2
Type de produit Natural Products
Pureté 99.19%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.63 mM)
Synonyme XRP6258∣ RPR-116258A∣ taxoid XRP6258
Cible Microtubule/Tubulin∣Autophagy