Learn More
asecos™ Armoire pour acides et alcali SL-CLASSIC
Code produit 15589823 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Ailette, À charnière droite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
15589823 Ailette, À charnière droite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15589823 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3061300130614
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Corps de l'armoire en tôle d'acier revêtue de poudre, éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion
  • Deux en un : deux compartiments de stockage hermétiquement séparés permettent le stockage isolé des acides et des bases dans une seule armoire.
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : conduits d'air intégrés sans métal, prêts à être raccordés à un système d'extraction technique avec une seule entrée d'air.
  • Certificats
    • Testé conformément à la norme EN 14727
    • Conformité à la norme EN 16121/16122
    • Certification GS
Spécification
Certifications/Conformité NF EN 16121/16122, Certifiée GS
Configuration 4 étagères coulissantes (panneau en résine mélaminée/PP)
Profondeur (métrique) extérieure 603 mm
Profondeur (métrique) intérieure 570 mm
Description Armoire acides/bases SL-CLASSIC modèle SL.196.060.MH.R, gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Dimensions (P x l x H) intérieures en haut : 570 x 485 x 914 en bas : 570 x 485 x 833 mm
Dimensions (P x L x H) 603 x 597 x 1965 mm
Modèle de porte Ailette, À charnière droite
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1965 mm
Hauteur (métrique) intérieure 914 mm
Modèle SL.196.060.MH.R
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Poids (métrique) 166,60 kg
Largeur (métrique) extérieure 597 mm
Largeur (métrique) intérieure 485 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 23,74 in
Hauteur (impériale) extérieure 77,36 in
Matériau Panneau de particules
Type de produit Armoire à acides et bases
Largeur (impériale) extérieure 23,50 in