Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Stockage des matières dangereuses
- Armoires de sécurité
- Armoires de stockage à risques combinés
- asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Code produit 15915006 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Couleur:
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Largeur (métrique) extérieure:
810 mm
1055 mm
Matériau:
Acier en tôle revêtue en poudre
Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Tôle d’acier galvanisé
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
| Code produit | Configuration | Couleur | Largeur (métrique) extérieure | Matériau | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15915006 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Tôle d’acier galvanisé | 1 pièce |
| 15954996 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Tôle d’acier galvanisé | 1 pièce |
| 15935006 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15974996 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15905116 | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Tôle d’acier galvanisé | 1 pièce |
| 15945106 | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Tôle d’acier galvanisé | 1 pièce |
| 15925116 | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15955106 | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15985006 | 3 étagères coulissantes | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15516885 | 3 étagères coulissantes | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15965116 | 4 étagères coulissantes | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15526885 | 4 étagères coulissantes | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15580051 | 6 étagères coulissantes | Gris anthracite, Gris clair | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15536885 | 6 étagères coulissantes | Gris anthracite, Jaune avertissement | 810 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15593873 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Gris clair | 1055 mm | Tôle d’acier galvanisé | 1 pièce |
| 15914586 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 1055 mm | Tôle d’acier galvanisé | 1 pièce |
| 15904596 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Gris clair | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15934586 | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15974786 | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur | Gris anthracite, Jaune avertissement | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre | 1 pièce |
| 15974596 | 3 étagères coulissantes | Gris anthracite, Gris clair | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15526875 | 3 étagères coulissantes | Gris anthracite, Jaune avertissement | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15904806 | 4 étagères coulissantes | Gris anthracite, Gris clair | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15914806 | 6 étagères coulissantes | Gris anthracite, Gris clair | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
| 15235403 | 6 étagères coulissantes | Gris anthracite, Jaune avertissement | 1055 mm | Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Product Code.
15915006
Supplier
asecos™
Supplier No.
3053004130534
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable.
View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Description
- Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
- Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables par cylindre (intégré à la poignée tournante)
- Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
- Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | conforme NF EN 16121/16122 |
| Configuration | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur |
| Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 493 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 493 x 751 x 990 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 520 x 810 x 1105 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1105 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 990 mm |
| Capacité de charge | Étagères de 60 kg |
| Modèle | CS.110.081 |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Type d’étagère | Étalon |
| Revêtement de surface | Revêtu de poudre, texturé |
| Poids (métrique) | 67,00 kg |
| Largeur (métrique) extérieure | 810 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 751 mm |
| Couleur | Gris anthracite, Gris clair |
| Profondeur (impériale) extérieure | 20,47 in |
| Hauteur (impériale) extérieure | 43,50 in |
| Hauteur (métrique) de l’ouverture | 990 mm |
| Matériau | Tôle d’acier galvanisé |
| Type de produit | Armoire chimique |
| Largeur (impériale) extérieure | 31,89 in |
| Show More Show Less |