Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Code produit 15985006 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Couleur:
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Largeur (métrique) extérieure:
810 mm
1055 mm
Matériau:
Acier en tôle revêtue en poudre
Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Tôle d’acier galvanisé
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Couleur Largeur (métrique) extérieure Matériau Conditionnement
15985006 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15915006 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 810 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15954996 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15935006 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15974996 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15905116 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 810 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15945106 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15925116 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15955106 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15516885 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15965116 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15526885 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15580051 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15536885 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 810 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15593873 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1055 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15914586 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1055 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15904596 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15934586 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15974786 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15974596 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15526875 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15904806 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15914806 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15235403 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1055 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15985006 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3053004130541
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 3 étagères coulissantes
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 751 x 990 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 810 x 1105 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1105 mm
Hauteur (métrique) intérieure 990 mm
Modèle CS.110.081
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 86,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 810 mm
Largeur (métrique) intérieure 751 mm
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 43,50 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 990 mm
Matériau Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Type de produit Armoire chimique
Largeur (impériale) extérieure 31,89 in