Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 1 porte gris clair
Product Code. 15985576 Shop All asecos Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Modèle de porte:
Ailette, À charnière droite
Fenêtre fixe
Fenêtre fixe, Charnière gauche
Fenêtre fixe, À charnière droite
Dimensions (P x L x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Matériau:
Acier
Acier en tôle revêtue en poudre
Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Tôle d’acier galvanisé
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Configuration Modèle de porte Dimensions (P x L x H) Matériau missing translation for 'unitSize'
15985576 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1950 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15945346 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1105 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15965346 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15915356 3 étagères coulissantes Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15905406 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Ailette, À charnière droite 520 x 545 x 1105 mm Acier 1 pièce
15925406 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe 520 x 545 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15975406 3 étagères coulissantes Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15905586 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15945586 4 étagères coulissantes Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15965586 6 étagères coulissantes Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15905646 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15925646 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15965646 4 étagères coulissantes Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15975646 6 étagères coulissantes Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Product Code. 15985576 missing translation for 'mfr' asecos™ missing translation for 'supplierNo' 3056304130573
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Specifications
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1950 mm
Modèle de porte Fenêtre fixe, Charnière gauche
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.054.WDFW
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 77,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 545 mm
Largeur (métrique) intérieure 486 mm
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Tôle d’acier galvanisé
Type de produit Armoire chimique
Largeur (impériale) extérieure 21,46 in