Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 1 porte jaune d’avertissement
Code produit 15965336 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Modèle de porte:
Fenêtre fixe
Fenêtre fixe, Charnière gauche
Fenêtre fixe, À charnière droite
Dimensions (P x L x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Modèle de porte Dimensions (P x L x H) unitSize
15965336 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1105 mm 1 pièce
15925396 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1105 mm 1 pièce
15985336 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1105 mm 1 pièce
15945396 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1105 mm 1 pièce
15935346 3 étagères coulissantes Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1105 mm 1 pièce
15995396 3 étagères coulissantes Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1105 mm 1 pièce
15905576 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
15915636 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
15925576 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
15935636 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
15975636 4 étagères coulissantes Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
15975576 6 étagères coulissantes Fenêtre fixe, Charnière gauche 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
15995636 6 étagères coulissantes Fenêtre fixe, À charnière droite 520 x 545 x 1950 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15965336 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3055904030565
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 990 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1105 mm
Modèle de porte Fenêtre fixe, Charnière gauche
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1105 mm
Hauteur (métrique) intérieure 990 mm
Modèle CS.110.054.WDFW
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 2
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 54,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 545 mm
Largeur (métrique) intérieure 486 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 43,50 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 990 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire chimique
Largeur (impériale) extérieure 21,46 in