Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement
Code produit 15994856 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Dimensions (P x L x H):
520 x 810 x 1105 mm
520 x 810 x 1950 mm
520 x 1055 x 1105 mm
520 x 1055 x 1950 mm
Matériau:
Acier en tôle revêtue en poudre
Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Tôle d’acier galvanisé
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Dimensions (P x L x H) Matériau Conditionnement
15994856 4 étagères coulissantes 520 x 1055 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15985046 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 810 x 1105 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15905056 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 810 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15955056 3 étagères coulissantes 520 x 810 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15974646 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 1055 x 1105 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15994646 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 1055 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15964656 3 étagères coulissantes 520 x 1055 x 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15914856 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 1055 x 1950 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15934856 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 1055 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15925166 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 810 x 1950 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15945166 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur 520 x 810 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15985166 4 étagères coulissantes 520 x 810 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15905176 6 étagères coulissantes 520 x 810 x 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15994856 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3049604030516
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 4 étagères coulissantes
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 996 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Modèle de porte Fenêtre fixe
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.105.WDFW
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 147,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1055 mm
Largeur (métrique) intérieure 996 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Type de produit Armoire pour produits chimiques
Largeur (impériale) extérieure 41,54 in