Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière gauche
Code produit 15935456 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères (gris clair), 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Couleur:
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Couleur Conditionnement
15935456 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
15945236 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15905236 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
15905246 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15566885 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
15955456 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15586885 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
15975456 3 étagères (gris clair), 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15995446 3 étagères (gris clair), 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
15569823 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15925466 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1 pièce
15335747 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15935456 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3056104030579
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 4 étagères coulissantes
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1950 mm
Modèle de porte Ailette, Charnière gauche
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.054
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 102,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 545 mm
Largeur (métrique) intérieure 486 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Acier
Type de produit Armoire chimique
Largeur (impériale) extérieure 21,46 in