Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière droite
Code produit 15995516 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Couleur:
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Hauteur (métrique) extérieure:
1105 mm
1950 mm
Matériau:
Acier en tôle revêtue en poudre
Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène
Tôle d’acier galvanisé
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Couleur Hauteur (métrique) extérieure Matériau Conditionnement
15995516 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15985286 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1105 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15915286 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1105 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15905296 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15925286 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15955296 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15975286 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1105 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15975516 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair 1950 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15985506 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1950 mm Tôle d’acier galvanisé 1 pièce
15905516 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre 1 pièce
15935526 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15945516 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15945526 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
15965516 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement 1950 mm Acier en tôle revêtue en poudre, Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15995516 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3056204130575
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1950 mm
Modèle de porte Ailette, À charnière droite
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.054.R
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère Étalon
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 77,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 545 mm
Largeur (métrique) intérieure 486 mm
Couleur Gris anthracite, Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Acier en tôle revêtue en poudre
Type de produit Armoire chimique
Largeur (impériale) extérieure 21,46 in