Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-PHOENIX
Code produit 15994926 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
3 étagères coulissantes
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur
4 étagères coulissantes
6 étagères coulissantes
Couleur:
Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune avertissement
Gris anthracite, Gris clair
Gris anthracite, Jaune avertissement
Matériau:
Acier galvanisé
Tôle d’acier
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Couleur Matériau Conditionnement
15994926 4 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement Tôle d’acier 1 pièce
15964716 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement Acier galvanisé 1 pièce
15984716 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement Tôle d’acier 1 pièce
15954726 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement Tôle d’acier 1 pièce
15964726 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair Acier galvanisé 1 pièce
15984726 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair Tôle d’acier 1 pièce
15954736 3 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair Tôle d’acier 1 pièce
15914926 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite (RAL 7016) / Jaune sécurité (RAL 1004), Jaune avertissement Acier galvanisé 1 pièce
15934926 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Jaune avertissement Tôle d’acier 1 pièce
15914936 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Jaune avertissement Tôle d’acier 1 pièce
15362898 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair Acier galvanisé 1 pièce
15934936 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac de récupération inférieur Gris anthracite, Gris clair Tôle d’acier 1 pièce
15549090 6 étagères coulissantes Gris anthracite, Gris clair Tôle d’acier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15994926 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3049704030516
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • portes pliantes peu encombrantes : L'espace requis devant le meuble est réduit lorsque les portes sont ouvertes.
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce à des ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipées pour le raccordement à un système d'extraction technique.
  • Certificats : Conformité aux normes EN 16121/16122
Spécification
Certifications/Conformité conforme NF EN 16121/16122
Configuration 4 étagères coulissantes
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Description Haut
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 996 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Modèle de porte Pliant
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Modèle CS.195.105.FD
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 4
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Poids (métrique) 146,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1055 mm
Largeur (métrique) intérieure 996 mm
Couleur Gris anthracite, Jaune avertissement
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Tôle d’acier
Type de produit Armoire chimique
Largeur (impériale) extérieure 41,54 in