Learn More
Esculape Laboratoire™ Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire
Code produit 11778423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
120 x 120 cm
180 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11778423 180 x 120 cm 1 pièce
11768423 120 x 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11778423 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8020104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.08€
    50.92€ / 1 pièces
    Économisez 141.16€
    73% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Fibre de verre
Description Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire
Dimensions (L x l) 180 x 120 cm