Learn More
asecos™ Armoire à produits chimiques
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15975496 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
248.02 lb.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (impériale) Conditionnement
15975496 248.02 lb. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15975496 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3056104930580
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : Boîtier extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures, avec surface texturée revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable par cylindre (intégré à la poignée tournante)
  • Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
  • Ventilation : ventilation naturelle grâce aux ouvertures de ventilation situées au bas de l'armoire, pré-équipée pour le raccordement à un système d'extraction technique.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité aux normes DIN EN 16121/16122
Configuration 5 x Étagère coulissante avec bac de récupération en plastique
Profondeur (impériale) intérieure 19,41 in
Profondeur (métrique) extérieure 520 mm
Profondeur (métrique) intérieure 493 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 493 x 486 x 1835 mm
Dimensions (P x L x H) 520 x 545 x 1950 mm
Modèle de porte Ailette, Charnière gauche
À utiliser avec (application) Stockage de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques
Hauteur (impériale) intérieure 72,24 in
Hauteur (métrique) extérieure 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1835 mm
Comprend Armoire pour produits chimiques avec aménagements intérieurs
Modèle CS.195.054
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 5
Type d’étagère Étagère coulissante
Revêtement de surface Revêtement en poudre texturé
Poids (impériale) 248.02 lb.
Poids (métrique) 112.50 kg
Largeur (impériale) intérieure 19,14 in
Largeur (métrique) extérieure 545 mm
Largeur (métrique) intérieure 486 mm
Couleur Gris anthracite, Argent
Profondeur (impériale) extérieure 20,47 in
Hauteur (impériale) extérieure 76,77 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture 1835 mm
Matériau Tôle d’acier
Type de produit Armoire à produits chimiques
Largeur (impériale) extérieure 21,46 in