Learn More
Thermo Scientific™ Système d’adoucissement en armoire WAE
Code produit 12716208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2,5 L/h
Capacité (métrique):
10 m³ à 10°dH
Stock de sel:
75 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Capacité (métrique) Stock de sel Conditionnement
12716208 2,5 L/h 10 m³ à 10°dH 75 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12716208 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 06.1278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3310.00€
    3126.00€ / 1 pièces
    Économisez 184.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Prolongez la durée de vie des membranes d’osmose inverse. Les systèmes d’adoucissement en armoire unique sont dotés d’un contrôle du temps et sont spécialement conçus pour une utilisation discontinue.
Les systèmes d’adoucissement en armoire unique sont dotés d’un contrôle du temps et sont spécialement conçus pour une utilisation discontinue. Idéal pour les systèmes de purification de l’eau au point d’utilisation en laboratoire, le système d’adoucissement en armoire WAE Thermo Scientific™ est prêt à connecter, et adoucit l’eau d’alimentation avant l’alimentation d’un système d’osmose inverse. Grâce à l’élimination des ions durs tels que le calcium et le magnésium, l’eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
  • Spécialement conçu pour une utilisation discontinue
  • Un délai est nécessaire pour la régénération des milieux d’échange d’ions
  • L’utilisateur définit une minuterie électronique pour déterminer à quel moment la régénération sera lancée automatiquement
  • Les raccordements d’eau sont de type R1 in.
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Système d’adoucissement en armoire WAE – 100 – ES
Capacité (métrique) 10 m³ à 10°dH
Débit 2,5 L/h
Type Système d’adoucissement de l’eau, WAE
Stock de sel 75 kg
Largeur (métrique) 310 mm
Hauteur (métrique) 1150 mm
Profondeur (métrique) 450 mm