Learn More
Brady™ Fixation de câble
Code produit 11701875 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
11701875 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11701875 Supplier Brady™ Supplier No. 051395
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez le dispositif de fixation par câble pour verrouiller les vannes. Le câble de fixation est un câble métallique gainé antirouille.
  • Le câble de fixation est un câble métallique gainé antirouille.
Specifications
Type de produit Fixation de câble
Couleur Rouge
Matériau Acier
Description Fixation par câble avec câble gainé de 2,44 m (diamètre 3,25 mm)
Diamètre (impériale) 0,187 in
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Longueur (impériale) 8 ft.
Longueur (métrique) 2,44 m
Quantité 1 de chaque