Learn More
Cabozantinib L-Malate Salt, TRC
Code produit 30135806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135806 250 mg 250mg
30134908 50 mg 50mg
18073740 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135806 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC051500250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1140909-48-3
Formule moléculaire C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Poids moléculaire (g/mol) 635.59
Synonyme Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
Nom IUPAC 1-N-[4-(6,7-diméthoxyquinoline-4-yl)oxyphényl]-1-N'-(4-fluorophényle)cyclopropane-1,1-dicarboxamide ; (2S)-2-acide hydroxybutanédioïque
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cabozantinib (S)-Malate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
Poids de la formule 635.1915