Learn More
CaCCinh-A01, MedChemExpress
Code produit 16493098
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493098 10 mg
16469656 50 mg
16464396 100 mg
16425837 5 mg
16422626 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493098 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100611
MedChemExpress CaCCinh-A01 is an inhibitor of both TMEM16A and calcium-activated chloride channel (CaCC) with IC50s of 2.1 and 10 μM, respectively.
CaCCinh-A01 is an inhibitor of both TMEM16A and calcium-activated chloride channel (CaCC) with IC50s of 2.1 and 10 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau CaCCinh-A01
Forme physique Solid
CAS 407587-33-1
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21NO4S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.91 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=CC=CO2)=O)SC3=C1CCC(C(C)(C)C)C3)O
Poids moléculaire (g/mol) 347.43
Poids de la formule 347.43
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research