Learn More
Tocris Bioscience™ CaCCinh-A01
Description
Calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor (IC50 ~ 10 μM). Inhibits CaCC currents in human bronchial and intestinal cells. Also inhibits TMEM16A channels (IC50 = 2.1 μM, in TMEM16A-expressing FRT cells).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | CaCCinh-A01 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 347.43 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 347.429 |