Learn More
Trihydrate de sel de sodium de l’acide cacodylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483647 100 g 100g
11473647 25 g 25g
11493647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11483647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18139.22
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214.024 g/mol
Cacodylic acid sodium salt is frequently used as a buffering agent during the preparation and fixation of biological samples for transmission in electron microscopy. It is also used as a buffer for formulating screens and for optimization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium à l’acide cacodylique est fréquemment utilisé comme agent tampon pendant la préparation et la fixation d’échantillons biologiques pour transmission en microscopie électronique. Il est également utilisé comme tampon pour la formulation d’écrans et pour l’optimisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-99-3
Formule moléculaire C2H12AsNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 214.024
Numéro MDL MFCD00149079
Clé InChI RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
CID PubChem 23679059
Nom IUPAC sodium ; diméthylarsinate ; trihydrate
SMILES C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Formule linéaire (CH3)2AsO2Na·3H2O
Quantité 100 g
Numéro UN UN1688
Beilstein 3702348
Merck Index 14,8595
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 214.03 (159.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%