Learn More
Cacodylic Acid, TRC
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cacodylic acid |
| CAS | 75-60-5 |
| Formule moléculaire | C2 H7 As O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Arsine oxide, hydroxydimethyl- (7CI,8CI), Arsinic acid, dimethyl- (9CI), Cacodylic acid (6CI), As,As-Dimethylarsinic acid, Ansar 138, Arsan, Dimethylarsenic acid, Dimethylarsinic acid, Hydroxydimethylarsine oxide, NSC 103115, NSC 71157, NSC 71158, Phytar, Silvisar 510, Sylvicor |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5) |
| SMILES | C[As](=O)(C)O |
| Nom IUPAC | dimethylarsinic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138 |
| Poids de la formule | 137.9662 |