Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en plastique jetable (PTFE)
Code produit 15786118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la bille:
0,074 in
0,078 in
Jauge:
18G
20G
Longueur (impériale):
1,2 in
1,5 in
2 in
3 in
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la bille Jauge Longueur (impériale) Conditionnement
15786118 0,074 in 20G 1,2 in 100 pièces
16448213 0,078 in 18G 3 in 1000 pièces
17614825 0,078 in 18G 3 in 100 pièces
15282035 0,078 in 18G 2 in 100 pièces
15282065 0,078 in 18G 1,5 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15786118 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 9931
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique
  • Non toxique, apyrogène
  • La tubulure en PTFE est flexible et plus souple que les autres types de tubulure
  • La faible friction protège les organes délicats
  • Translucide pour une confirmation facile de l’administration des réactifs
  • Connecteur Luer en plastique ; pointes en silicone souple
  • Stérile, conditionné en sachets
  • 5 aiguilles/sachet, 20 sachets/boîte
Spécification
Type de produit Aiguille d’alimentation animale (flexible)
Matériau PTFE
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique
Jauge 20G
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 1,2 in
Longueur (métrique) 0,3 cm
Diamètre (impériale) de la bille 0,074 in
Diamètre (métrique) de la bille 0,019 cm