Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en plastique jetable (PTFE)
Code produit 17614825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la bille:
0,074 in
0,078 in
Jauge:
18G
20G
Longueur (impériale):
1,2 in
1,5 in
2 in
3 in
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la bille Jauge Longueur (impériale) Conditionnement
17614825 0,078 in 18G 3 in 100 pièces
16448213 0,078 in 18G 3 in 1000 pièces
15786118 0,074 in 20G 1,2 in 100 pièces
15282035 0,078 in 18G 2 in 100 pièces
15282065 0,078 in 18G 1,5 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17614825 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 9924
Expédition estimée: 12-02-2027
Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d’alimentation stériles, flexibles et à usage unique
  • Non toxique, apyrogène
  • La tubulure en PTFE est flexible et plus souple que les autres types de tubulure
  • La faible friction protège les organes délicats
  • Translucide pour une confirmation facile de l’administration des réactifs
  • Connecteur Luer en plastique ; pointes en silicone souple
  • Stérile, conditionné en sachets
  • 5 aiguilles/sachet, 20 sachets/boîte
Spécification
Type de produit Aiguille d’alimentation animale (flexible)
Matériau PTFE
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pour les applications critiques nécessitant des aiguilles d‘alimentation stériles, flexibles et à usage unique
Jauge 18G
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 0,75 cm
Diamètre (impériale) de la bille 0,078 in
Diamètre (métrique) de la bille 0,02 cm