Learn More
Cadence Science™ Aiguilles en plastique flexible (PTFE) avec protection contre les morsures
Code produit 17469373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
18G
Longueur (impériale):
1,5 in
Diamètre (métrique) de la bille:
2 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Longueur (impériale) Diamètre (métrique) de la bille Conditionnement
17469373 18G 1,5 in 2 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17469373 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 9928B
Expédition estimée: 04-01-2027
Recouverte à l’extrémité du moyeu avec une tubulure en acier inox 304 – Protège les tubulures des dommages dus aux morsures pendant l’utilisation.
Spécification
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Alimentation vétérinaire
Jauge 18G
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 1,5 in
Diamètre (métrique) de la bille 2 mm