Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inox non flexibles
Code produit 16227951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
13 G
Longueur (impériale):
3 in
Diamètre (métrique) de la bille:
4 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Longueur (impériale) Diamètre (métrique) de la bille Conditionnement
16227951 13 G 3 in 4 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16227951 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 7924
Expédition estimée: 12-02-2027
Pour l’alimentation et le dosage sans lésions aux tissus sensibles.
Spécification
Type de produit Aiguille d’alimentation vétérinaire
Matériau Acier inoxydable (304)
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Alimentation et dosage des animaux sans lésions aux tissus sensibles, parfaits pour les pharmacologues, les toxicologues, les pathologistes et autres chercheurs en sciences biomédicales travaillant avec des animaux de laboratoire
Jauge 13 G
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7,62 cm
Diamètre (métrique) de la bille 4 mm