Learn More
Cadence Science™ Petites aiguilles d’alimentation vétérinaire réutilisables : Courbe
Description
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
- Pour l’intubation des animaux de laboratoire
- Styles de tubulures droites et incurvées
- De nombreuses tailles standard sont disponibles, de petite à grande taille
- Incurvé
- Autoclavable
Petites aiguilles vétérinaires
- Pour les animaux de 0,7 oz à 1 lb, 5 oz. (20 à 600 g)
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Aiguille d’alimentation animale (courbée) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage |
| Jauge | 18G |
| Longueur (impériale) | 1,5 in |
| Longueur (métrique) | 0,38 cm |
| Diamètre (impériale) de la bille | 0,088 in |
| Diamètre (métrique) de la bille | 0,023 cm |