Learn More
Cadence Science™ Petites aiguilles d’alimentation vétérinaire réutilisables : Droit
Code produit 11737614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la bille:
0,088 in
Jauge:
18G
20G
Longueur (impériale):
1 in
1,5 in
2 in
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la bille Jauge Longueur (impériale) Conditionnement
11737614 0,088 in 18G 1,5 in 12 pièces
11747614 0,088 in 18G 1 in -
17851964 0,088 in 20G 1 in 12 pièces
15350053 0,088 in 18G 2 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11737614 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 7904
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
  • Pour l’intubation des animaux de laboratoire
  • Styles de tubulures droites et incurvées
  • De nombreuses tailles standard sont disponibles, de petite à grande taille
  • Droit
  • Autoclavable
Petites aiguilles vétérinaires
  • Pour les animaux de 0,7 oz à 1 lb, 5 oz. (20 à 600 g)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Aiguille d’alimentation animale (droite)
Matériau Acier inoxydable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage
Jauge 18G
Longueur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 0,38 cm
Diamètre (impériale) de la bille 0,088 in
Diamètre (métrique) de la bille 0,023 cm