Learn More
Cadence Science™ Petites aiguilles d’alimentation vétérinaire réutilisables : Droit
Code produit 15350053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la bille:
0,088 in
Jauge:
18G
20G
Longueur (impériale):
1 in
1,5 in
2 in
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la bille Jauge Longueur (impériale) Conditionnement
15350053 0,088 in 18G 2 in 12 pièces
11747614 0,088 in 18G 1 in -
17851964 0,088 in 20G 1 in 12 pièces
11737614 0,088 in 18G 1,5 in 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15350053 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 7905
Expédition estimée: 24-12-2026
Aiguilles d’alimentation en acier inox assemblées avec précision, idéales pour l’alimentation et le dosage
  • Pour l’intubation des animaux de laboratoire
  • Styles de tubulures droites et incurvées
  • De nombreuses tailles standard sont disponibles, de petite à grande taille
  • Droit
  • Autoclavable
Petites aiguilles vétérinaires
  • Pour les animaux de 0,7 oz à 1 lb, 5 oz. (20 à 600 g)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Aiguille d’alimentation animale (droite)
Matériau Acier inoxydable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Petit animal, idéal pour l’alimentation et le dosage
Jauge 18G
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 0,51 cm
Diamètre (impériale) de la bille 0,088 in
Diamètre (métrique) de la bille 0,023 cm