Learn More
Chlorure de cadmium, TRC
Code produit 30339667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339667 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC0590005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Chloride
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Quantité 5 g
Synonyme Cadmium Dichloride, Dichlorocadmium, NSC 51148
Formule InChI InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES Cl[Cd]Cl
Nom IUPAC Dichlorocadmium
Poids moléculaire (g/mol) 183.32
Poids de la formule 183.8411