Learn More
Feuille de cadmium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 100 mm
25 x 400 mm
25 x 2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320649 25 x 400 mm 1 pièce
11310649 25 x 100 mm 1 pièce
11300649 25 x 2000 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11320649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000064.FV
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Quantité 25 x 400 mm
Poids ≈0.54g/25x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic