Learn More
Feuille de cadmium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426585 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426585 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044127.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium foil
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick
CAS 7440-43-9
Quantité 50 x 50 mm
Poids ≈1.1g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cd
Numéro MDL MFCD00010914
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
Nom IUPAC cadmium
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic