Learn More
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341988 10 g 10g
11361988 100 g 100g
11351988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011891.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Cadmium en poudre, 99,5 %, Cd, numéro CAS 7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, composés, cadmium, élémentaire, cadmium et composés, 00bh33gngh, kadmium, kadmium allemand, colloïdal, hsdb 282, 500 g, (base de métaux), CHEBI:22977, blanc-argenté
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium powder
Couleur Blanc argenté
Quantité 10 g
Dimensions de la maille −325 Mesh
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3179
Pourcentage de pureté 99.5%