Learn More
Grenaille de cadmium, 5 cm (2 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 15481547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481547 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15481547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039731.KT
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium shot
Note relative au nom 5cm (2 in.) dia.
CAS 7440-43-9
Quantité 1 Ea.
Poids ≈600g/shot
Forme ≈600 g/pression
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cd
Numéro MDL MFCD00010914
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
Nom IUPAC cadmium
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Pourcentage de pureté 99.9%