Learn More
Sulfate de cadmium, TRC
Code produit 30329169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC0590205G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Sulphate
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdSO4
Quantité 5 g
Synonyme Cadmium Monosulfate, Cadmium Sulfate (Cd(SO4)), Cadmium Sulforicum
Formule InChI InChI=1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
SMILES [Cd+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 208.47
Poids de la formule 209.8551