Learn More
Cafestol (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cafestol |
| CAS | 469-83-0 |
| Formule moléculaire | C20 H28 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 5a,8-Methano-5aH-cyclohepta[5,6]naphtho[2,1-b]furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, (3bS,5aS,7R,8R,10aR,10bS)-, 5a,8-Methano-5aH-cyclohepta[5,6]naphtho[2,1-b]furan-7-methanol, 3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-, [3bS-(3bα,5aβ,7β,8β,10aα,10bβ)]-, Cafestol (6CI,7CI,8CI), (3bS,5aS,7R,8R,10aR,10bS)-3b,4,5,6,7,8,9,10,10a,10b,11,12-Dodecahydro-7-hydroxy-10b-methyl-5a,8-methano-5aH-cyclohepta[5,6]naphtho[2,1-b]furan-7-methanol, Cafesterol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-18-7-5-16-14(6-9-23-16)15(18)4-8-19-10-13(2-3-17(18)19)20(22,11-19)12-21/h6,9,13,15,17,21-22H,2-5,7-8,10-12H2,1H3/t13-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CCc3occc3[C@H]1CC[C@@]45C[C@@H](CC[C@@H]24)[C@@](O)(CO)C5 |
| Nom IUPAC | (1S,4S,12S,13R,16R,17R)-17-(hidroximetil)-12-metil-8-oxapentaciclo[14.2.1.01,13.04,12.05,9]nonadeca-5(9),6-dien-17-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.43 |
| Poids de la formule | 316.2038 |