Learn More
ester phénéthylique de diméthyléther d'acide caféique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caffeic Acid, Dimethyl Ether, Phenethyl Ester |
| CAS | 145551-14-0 |
| Formule moléculaire | C19 H20 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H20O4/c1-21-17-10-8-16(14-18(17)22-2)9-11-19(20)23-13-12-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3/b11-9+ |
| SMILES | COc1ccc(\C=C\C(=O)OCCc2ccccc2)cc1OC |
| Nom IUPAC | 2-phényléthyle (E)-3-(3,4-diméthoxyphényl)prop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.36 |
| Poids de la formule | 312.1362 |