Learn More
Caffeic acid, MedChemExpress
Code produit 16469016
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469016 100 mg
16441328 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0172
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic acid
CAS 331-39-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H8O4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98.36%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation