Learn More
Caffeic Acid, TRC
Code produit 17944785
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17944785 50 mg 50mg
17902555 10 g 10g
17971955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17944785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC08000050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331-39-5
Formule moléculaire C9 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid, DHCA, NSC 57197, NSC 623438
Nom IUPAC 3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Poids de la formule 180.0423
Pourcentage de pureté >95%