Learn More
Acide caféique (cristaux jaune-brun), MP Biomedicals
Code produit 11437631 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11437631 1 g
11447631 5 g
11457631 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437631 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210479701
Identifiants chimiques
CAS 331-39-5
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Clé InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonyme caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
CID PubChem 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic Acid
Couleur Brun-jaune
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.2
Forme physique Crystals