Learn More
Acide caféique (cristaux jaune-brun), MP Biomedicals
Code produit 11457631 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11457631 25 g
11437631 1 g
11447631 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457631 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210479725
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 331-39-5
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Clé InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Synonyme caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
CID PubChem 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nom IUPAC Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic Acid
Couleur Brun-jaune
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.2
Forme physique Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Caffeic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeic Acid