Learn More
R&D Systems™ Caffeine
Description
Central nervous system stimulant. Antagonist at A1 and A2A adenosine receptors and inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases. Mobilizes calcium from intracellular stores and inhibits benzodiazepine binding to GABA receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caffeine |
| CAS | 58-08-2 |
| Quantité | 100 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C8H10N4O2 |
| Poids de la formule | 194.19 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 194.19 |