Learn More
Caféine, 1 mg/ml dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754204 1 mL Flacon en verre 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10754204 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00€
    74.65€ / 1mL
    Économisez 10.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Note relative au nom 1mg/mL in methanol
CAS 58-08-2
Densité 0.7910g/mL
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H10N4O2
Numéro MDL MFCD00005758
Quantité 1 mL
Merck Index 15, 1639
Gravité spécifique 0.791
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Nom IUPAC 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Poids de la formule 194.19
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Caffeine, 1mg/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.